Stampa…
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoronitrobenzene
PC1336-1G PC1336-25G PC1336-5G
APOSPC1336-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1336-1G APOSPC1336-25G APOSPC1336-5G
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Peso molecolare: 175,55 g/mol
Punto di fusione: 33…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412200
CAS Number: 2106-50-5
EINECS: 218-286-2