Stampa…
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromobenzotrifluoride
PC1330-100G PC1330-250G
APOSPC1330-100GEA 26.3 EUR
APOSPC1330-100G APOSPC1330-250G
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,01 g/mol
Punto di ebollizione: 167…168 °C
Densità: 1,652 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000373
CAS Number: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III