Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1328-1G PC1328-5G
APOSPC1328-1GEA 264 EUR
APOSPC1328-1G APOSPC1328-5G
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Formula: C₄H₄F₄O
Peso molecolare: 144,07 g/mol
Punto di ebollizione: 152…157 °C
Densità: 1,414 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00190085
CAS Number: 374-32-3
UN: 1987
ADR: 3,III