Stampa…
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1327-25G PC1327-5G PC1327-1KG
APOSPC1327-25GEA 350 EUR
APOSPC1327-25G APOSPC1327-5G APOSPC1327-1KG
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₄H₂F₈O₃S
Peso molecolare: 282,11 g/mol
Punto di ebollizione: 102…105 °C/740mmHg
Densità: 1,702 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862006
CAS Number: 6401-00-9
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II