Stampa…
3'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
PC1318-100G PC1318-25G PC1318-5G
APOSPC1318-100GEA 125 EUR
APOSPC1318-100G APOSPC1318-25G APOSPC1318-5G
3'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 98%
3'-Chloro-4'-fluoroacetanilide
Formula: C₈H₇ClFNO
Peso molecolare: 187,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018095
CAS Number: 877-90-7