Stampa…
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(2-Fluorophenoxy)propionic Acid
PC1317-1G PC1317-250MG PC1317-5G
APOSPC1317-1GEA 205 EUR
APOSPC1317-1G APOSPC1317-250MG APOSPC1317-5G
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,1600 g/mol
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569309
CAS Number: 2967-72-8