Stampa…
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1303-5G PC1303-25G
APOSPC1303-5GEA 73 EUR
APOSPC1303-5G APOSPC1303-25G
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Formula: C₈H₅Cl₂F₃
Punto di ebollizione: 71 °C/11mmHg
Punto di fusione: –34,4 °C
Densità: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077613
CAS Number: 707-72-2
UN: 1760
ADR: 8,III