2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₂F₁₂O₃S Punto di ebollizione: 143…144 °C Densità: 1,636 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093638 CAS Number: 79963-95-4 UN: 3265 ADR: 8,II |