(2,3,5,6-Tetrafluorofenil)metanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC1300-25G
PC1300-1G
PC1300-5G
APOSPC1300-25GEA
29
EUR
APOSPC1300-25G
APOSPC1300-1G
APOSPC1300-5G
(2,3,5,6-Tetrafluorofenil)metanol 98%
(2,3,5,6-Tetrafluorofenil)metanol
Formula:
C₇H₄F₄O Punto di ebollizione: 220…225 °C Punto di fusione: 34…38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00792428 CAS Number: 4084-38-2 EINECS: 443-840-7 |