Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride 90%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC1295-25G
PC1295-5G
APOSPC1295-25GEA
915
EUR
APOSPC1295-25G
APOSPC1295-5G
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride 90%
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride
Formula:
C₂₄F₄₈O₈ Punto di ebollizione: 120…122 °C/1mmHg Densità: 1,8 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03411205 CAS Number: 13140-25-5 UN: 3265 ADR: 8,II |