Stampa…
2H-Nonafluorobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1286-100G PC1286-25G
APOSPC1286-100GEA 1430 EUR
APOSPC1286-100G APOSPC1286-25G
2H-Nonafluorobutane 97%
2H-Nonafluorobutane
Formula: C₄HF₉
Punto di ebollizione: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094114
CAS Number: 680-17-1
UN: 3163
ADR: 2.2,