Stampa…
Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1285-25G PC1285-5G
APOSPC1285-25GEA 0 EUR
APOSPC1285-25G APOSPC1285-5G
Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Formula: C₆H₈F₂O₃
Peso molecolare: 166,13 g/mol
Punto di ebollizione: 50 °C/7mmHg
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792443
CAS Number: 196202-01-4