Stampa…
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1282-1G PC1282-25G PC1282-5G
APOSPC1282-1GEA 139 EUR
APOSPC1282-1G APOSPC1282-25G APOSPC1282-5G
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol 97%
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol
Formula: C₁₃H₈F₆O₂
Peso molecolare: 310,2 g/mol
Punto di fusione: 119…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06247736
CAS Number: 2092-87-7