Stampa…
3-Fluoro-1-propanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1281-25G PC1281-100G PC1281-5G
APOSPC1281-25GEA 40.6 EUR
APOSPC1281-25G APOSPC1281-100G APOSPC1281-5G
3-Fluoro-1-propanol 97%
3-Fluoro-1-propanol
Formula: C₃H₇FO
Punto di ebollizione: 127,5…128 °C/40mmHg
Densità: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039548
CAS Number: 462-43-1
UN: 1987
ADR: 3,II