Stampa…
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1278-5G PC1278-100G PC1278-25G
APOSPC1278-5GEA 0 EUR
APOSPC1278-5G APOSPC1278-100G APOSPC1278-25G
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Punto di ebollizione: 114…116 °C/24mmHg
Punto di fusione: 63…64 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215833
CAS Number: 350-31-2