3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC1269-1G
PC1269-5G
APOSPC1269-1GEA
105
EUR
APOSPC1269-1G
APOSPC1269-5G
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane 97%
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane
Formula:
C₄H₃Br₂F₅ Punto di fusione: 123 °C Densità: 1,994 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094110 CAS Number: 378-69-8 |