Stampa…
3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1268-25G PC1268-5G
APOSPC1268-25GEA 430 EUR
APOSPC1268-25G APOSPC1268-5G
3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane 97%
3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Formula: C₃H₃ClF₃I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862016
CAS Number: 113402-77-0