Stampa…
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1265-1G PC1265-5G
APOSPC1265-1GEA 120 EUR
APOSPC1265-1G APOSPC1265-5G
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene 98%
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene
Formula: C₄H₂BrF₅
Peso molecolare: 224,96 g/mol
Punto di ebollizione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094107
CAS Number: 68318-95-6