Stampa…
2-Fluoro-6-trifluorometilpiridina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1264-25G PC1264-5G PC1264-100G
APOSPC1264-25GEA 241 EUR
APOSPC1264-25G APOSPC1264-5G APOSPC1264-100G
2-Fluoro-6-trifluorometilpiridina 97%
2-Fluoro-6-trifluorometilpiridina
Formula: C₆H₃F₄N
Peso molecolare: 165,09 g/mol
Punto di ebollizione: 143 °C
Punto di fusione: –15,2 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03092901
CAS Number: 94239-04-0
EINECS: 428-100-3
UN: 1993
ADR: 3,III