Stampa…
trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (7E)-7H,8H-Hexacosafluorotetradec-7-ene
PC1263-5G PC1263-1G
APOSPC1263-5GEA 219 EUR
APOSPC1263-5G APOSPC1263-1G
trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene 99%
trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene
Gas-carrier for biomedical applications, Jan Reiss et al., Nouveau Journal de Chimie, 8(4), 251, (1984).
Formula: C₁₄H₂F₂₆
Peso molecolare: 664,13 g/mol
Punto di ebollizione: 195 °C
Densità: 1,766 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094106
CAS Number: 51249-67-3