Stampa…
Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1261-25G PC1261-5G
APOSPC1261-25GEA 429 EUR
APOSPC1261-25G APOSPC1261-5G
Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether 97%
Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether
Formula: C₈Cl₂F₁₆O
Peso molecolare: 486,97 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094104
CAS Number: 149697-40-5