N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
Formula:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Punto di ebollizione: 45…50 °C/14mmHg Punto di fusione: –10 °C Densità: 0,969 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 24 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008269 CAS Number: 25561-30-2 UN: 2924 ADR: 3+8,III |