Stampa…
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Allylhexafluoroisopropanol
PC1259-25G PC1259-5G PC1259-1G
APOSPC1259-25GEA 321 EUR
APOSPC1259-25G APOSPC1259-5G APOSPC1259-1G
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol 98%
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol
Formula: C₆H₆F₆O
Peso molecolare: 208,10 g/mol
Punto di ebollizione: 42,8 °C/68mmHg
Densità: 1,336 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 52 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03092986
CAS Number: 646-97-9
EINECS: 613-651-6
UN: 2924
ADR: 3+8,III