3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₂F₆O₃ Punto di ebollizione: 153…156 °C Punto di fusione: 77…84 °C Densità: 1,183 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190631 CAS Number: 662-22-6 UN: 3261 ADR: 8,III |