Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC1253-1G
PC1253-5G
PC1253-25G
APOSPC1253-1GEA
63.8
EUR
APOSPC1253-1G
APOSPC1253-5G
APOSPC1253-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Formula:
C₄H₅F₆N Punto di ebollizione: 70…71 °C Densità: >1,1 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042094 CAS Number: 407-01-2 EINECS: 206-978-7 UN: 2924 ADR: 3+8,III |