Stampa…
2,2-Difluoropropanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Difluoropropan-1-ol
PC1247-1G PC1247-5G
APOSPC1247-1GEA 46.6 EUR
APOSPC1247-1G APOSPC1247-5G
2,2-Difluoropropanol
2,2-Difluoropropanol
Formula: C₃H₆F₂O
Peso molecolare: 96,08 g/mol
Punto di ebollizione: 97…99 °C
Densità: 1,1642 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 31,1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782150
CAS Number: 33420-52-9
UN: 1987
ADR: 3,III