Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃F₉GaO₉S₃ Densità: 1,7 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093898 CAS Number: 74974-60-0 UN: 3260 ADR: 8,III |