Stampa…
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1242-1G PC1242-5G PC1242-250MG
APOSPC1242-1GEA 174 EUR
APOSPC1242-1G APOSPC1242-5G APOSPC1242-250MG
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Bis(perfluoroisopropyl)ketone
Formula: C₇F₁₄O
Punto di ebollizione: 72…73 °C
Densità: 1,661 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042087
CAS Number: 813-44-5