Stampa…
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoroindole-2-carboxylic acid
PC1239-1G PC1239-5G
APOSPC1239-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1239-1G APOSPC1239-5G
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01863162
CAS Number: 3093-97-8