Stampa…
trans-1,2-Bis(perfluoro-n-butyl)ethylene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5E)-5H,6H-Octadecafluorodec-5-ene
PC1237-25G PC1237-5G
APOSPC1237-25GEA 684 EUR
APOSPC1237-25G APOSPC1237-5G
trans-1,2-Bis(perfluoro-n-butyl)ethylene 99%
trans-1,2-Bis(perfluoro-n-butyl)ethylene
Formula: C₁₀H₂F₁₈
Peso molecolare: 464,1 g/mol
Punto di ebollizione: 64 °C/56mmHg
Densità: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055550
CAS Number: 84551-43-9