Stampa…
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1234-1G PC1234-5G PC1234-25G
APOSPC1234-1GEA 58 EUR
APOSPC1234-1G APOSPC1234-5G APOSPC1234-25G
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane 97%
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane
Formula: C₁₄H₆F₁₀Si
Punto di ebollizione: 92…94 °C/1mmHg
Punto di fusione: 30…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042066
CAS Number: 10536-62-6