Stampa…
Bismuth(III) fluoride 99,5%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1230G-5G PC1230G-1G
APOSPC1230G-5GEA 0 EUR
APOSPC1230G-5G APOSPC1230G-1G
Bismuth(III) fluoride 99,5%
Bismuth(III) fluoride
Formula: BiF₃
Peso molecolare: 265.98 g/mol
Punto di ebollizione: 230
Punto di fusione: 727 °C
Densità: 5.32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010893
CAS Number: 7787-61-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01305