Stampa…
Bismuth(V) fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1230E-10G PC1230E-25G PC1230E-5G
APOSPC1230E-10GEA 400 EUR
APOSPC1230E-10G APOSPC1230E-25G APOSPC1230E-5G
Bismuth(V) fluoride 95%
Bismuth(V) fluoride
Formula: BiF₅
Punto di fusione: 550 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015967
CAS Number: 7787-62-4