Stampa…
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1229-100G PC1229-250G PC1229-1KG
APOSPC1229-100GEA 37.7 EUR
APOSPC1229-100G APOSPC1229-250G APOSPC1229-1KG
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Formula: C₁₅H₁₀F₆O₂
Punto di ebollizione: 350…400 °C
Punto di fusione: 160…163 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000439
CAS Number: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III