Stampa…
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1228C-25G PC1228C-5G
APOSPC1228C-25GEA 174 EUR
APOSPC1228C-25G APOSPC1228C-5G
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formula: C₁₂H₆F₁₂O₂
Punto di ebollizione: 99 °C/20mmHg
Punto di fusione: 87 °C
Densità: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042091
CAS Number: 1992-15-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III