Stampa…
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2'-(Benzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC1228B-5G PC1228B-25G
APOSPC1228B-5GEA 58.2 EUR
APOSPC1228B-5G APOSPC1228B-25G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formula: C₁₂H₆F₁₂O₂
Peso molecolare: 410,16 g/mol
Punto di ebollizione: 209 °C
Densità: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042090
CAS Number: 802-93-7