Stampa…
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(benzoic Acid)
PC1226-5G PC1226-100G
APOSPC1226-5GEA 69.8 EUR
APOSPC1226-5G APOSPC1226-100G
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane 98%
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane
Formula: C₁₇H₁₀F₆O₄
Peso molecolare: 392,25 g/mol
Punto di fusione: 272…275 °C
Densità: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040931
CAS Number: 1171-47-7