Stampa…
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
PC1225M-5G PC1225M-25G
APOSPC1225M-5GEA 102 EUR
APOSPC1225M-5G APOSPC1225M-25G
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene, grado tecnico
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene
Formula: C₁₄H₁₈F₄O₂
Punto di fusione: 55…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069107
CAS Number: 121088-09-3