Stampa…
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1224-100G PC1224-250G PC1224-500G
APOSPC1224-100GEA 109 EUR
APOSPC1224-100G APOSPC1224-250G APOSPC1224-500G
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
  • Polymer grade
Formula: C₁₅H₁₂F₆N₂O₂
Punto di fusione: 243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039147
CAS Number: 83558-87-6