Stampa…
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1220-5G PC1220-25G
APOSPC1220-5GEA 248 EUR
APOSPC1220-5G APOSPC1220-25G
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol 97%
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O
Peso molecolare: 194,13 g/mol
Punto di fusione: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093260
CAS Number: 79538-03-7