Stampa…
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1218-1G PC1218-25G PC1218-5G
APOSPC1218-1GEA 73 EUR
APOSPC1218-1G APOSPC1218-25G APOSPC1218-5G
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol 97%
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol
  • Liquid at room temperature
Formula: C₁₀H₃F₁₉O
Punto di ebollizione: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320739
CAS Number: 232587-50-7