Stampa…
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-3-fluoropyridine, 3-Fluoropicolinonitrile
PC1215-5G PC1215-25G PC1215-100G
APOSPC1215-5GEA 23.4 EUR
APOSPC1215-5G APOSPC1215-25G APOSPC1215-100G
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃FN₂
Peso molecolare: 122,1 g/mol
Punto di ebollizione: 120…125 °C/17mmHg
Punto di fusione: 27…32 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797501
CAS Number: 97509-75-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III