Stampa…
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1210-1KG PC1210-500G PC1210-100G
APOSPC1210-1KGEA 836 EUR
APOSPC1210-1KG APOSPC1210-500G APOSPC1210-100G
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
Punto di ebollizione: 224 °C
Punto di fusione: 37…40 °C
Densità: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000425
CAS Number: 326-06-7
EINECS: 206-307-8