Stampa…
4-Bromo-2,6-difluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1209-1G PC1209-5G PC1209-10G
APOSPC1209-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1209-1G APOSPC1209-5G APOSPC1209-10G
4-Bromo-2,6-difluorophenol 98%
4-Bromo-2,6-difluorophenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Punto di fusione: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236213
CAS Number: 104197-13-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III