Stampa…
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1208-100G PC1208-25G PC1208-500G
APOSPC1208-100GEA 36.4 EUR
APOSPC1208-100G APOSPC1208-25G APOSPC1208-500G
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Peptide coupling reagent.
Formula: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Punto di fusione: 154…156 °C (dec.)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077411
CAS Number: 128625-52-5