Stampa…
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC1207-25G PC1207-100G
APOSPC1207-25GEA 183 EUR
APOSPC1207-25G APOSPC1207-100G
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 205,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407960
CAS Number: 400-76-0