Stampa…
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1204-1G PC1204-5G
APOSPC1204-1GEA 106 EUR
APOSPC1204-1G APOSPC1204-5G
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Formula: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00797557
CAS Number: 82317-83-7