Stampa…
3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1202-1G PC1202-25G PC1202-5G
APOSPC1202-1GEA 119 EUR
APOSPC1202-1G APOSPC1202-25G APOSPC1202-5G
3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09907960
CAS Number: 925910-42-5