4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC1197-100G
PC1197-25G
PC1197-5G
APOSPC1197-100GEA
176
EUR
APOSPC1197-100G
APOSPC1197-25G
APOSPC1197-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formula:
C₇H₃FN₂O₂ Punto di fusione: 90…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01632197 CAS Number: 1009-35-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...