Stampa…
2-Fluoroisonicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoropyridine-4-carboxaldehyde
PC1186-1G PC1186-250MG
APOSPC1186-1GEA 161 EUR
APOSPC1186-1G APOSPC1186-250MG
2-Fluoroisonicotinaldehyde
2-Fluoroisonicotinaldehyde
Formula: C₆H₄FNO
Peso molecolare: 125,1000 g/mol
Punto di ebollizione: 52 °C/0,53mmHg
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06410677
CAS Number: 131747-69-8